2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine

OR4925-100G OR4925-25G
APOSOR4925-100GEA 116 EUR
APOSOR4925-100G APOSOR4925-25G
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102.1800 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 0.851 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009801
CAS-Nummer: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
UN: 2921
ADR: 8+4.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR