4-(4-Chlorophenyl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4928-1G
APOSOR4928-1GEA
203
EUR
APOSOR4928-1G
4-(4-Chlorophenyl)pyrimidin-2-amine
4-(4-Chlorophenyl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₀H₈ClN₃ Schmelzpunkt: 170…174 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00665913 CAS-Nummer: 133256-51-6 |