4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol, 4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin, 4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin

OR4932-100G OR4932-25G OR4932-5G
APOSOR4932-100GEA 455 EUR
APOSOR4932-100G APOSOR4932-25G APOSOR4932-5G
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007723
CAS-Nummer: 5348-42-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR