(±)-Tropasäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4935-100G OR4935-500G OR4935-25G
APOSOR4935-100GEA 63.8 EUR
APOSOR4935-100G APOSOR4935-500G APOSOR4935-25G
(±)-Tropasäure 98%
(±)-Tropasäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 116…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004255
CAS-Nummer: 552-63-6
EINECS: 209-020-6