3'-Methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4946-100G
OR4946-500G
APOSOR4946-100GEA
105
EUR
APOSOR4946-100G
APOSOR4946-500G
3'-Methoxyacetophenon 97%
3'-Methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 239…241 °C Dichte: 1,094 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008736 CAS-Nummer: 586-37-8 EINECS: 209-573-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...