3'-Methoxyacetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4946-100G OR4946-500G
APOSOR4946-100GEA 105 EUR
APOSOR4946-100G APOSOR4946-500G
3'-Methoxyacetophenon 97%
3'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 239…241 °C
Dichte: 1,094 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008736
CAS-Nummer: 586-37-8
EINECS: 209-573-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR