2',3',4'-Trihydroxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 173 EUR
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroxyacetophenon 97%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₄
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002193
CAS-Nummer: 528-21-2
EINECS: 208-430-2