2-(Methylthio)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Methylmercapto)anilin

OR4955-25G OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4955-25G APOSOR4955-5G
2-(Methylthio)anilin 97%
2-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Siedepunkt: 233…234 °C
Dichte: 1,111 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007708
CAS-Nummer: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR