2,4,6-Tribromanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4956-100G
APOSOR4956-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4956-100G
2,4,6-Tribromanilin 95%
2,4,6-Tribromanilin
Formel: C₆H₄Br₃N
Molecular Weight: 329,82 g/mol
Siedepunkt: 300 °C
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Dichte: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007634
CAS-Nummer: 147-82-0
EINECS: 205-700-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III