3,4-Dimethoxyanilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Aminobrenzcatechindimethylether

OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimethoxyanilin 98%
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Siedepunkt: 174…176 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008394
CAS-Nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR