5-Iodvanillin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
OR4972-100G
APOSOR4972-100GEA
241
EUR
APOSOR4972-100G
5-Iodvanillin 97%
5-Iodvanillin
Formel:
C₈H₇IO₃ Molecular Weight: 278,05 g/mol Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006941 CAS-Nummer: 5438-36-8 |