2-Brom-1,3,5-trimethoxybenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4983-500MG
APOSOR4983-500MGEA 14.7 EUR
APOSOR4983-500MG
2-Brom-1,3,5-trimethoxybenzol 98%
2-Brom-1,3,5-trimethoxybenzol
Formel: C₉H₁₁BrO₃
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040757
CAS-Nummer: 1131-40-4
EINECS: 214-464-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR