1-Acetyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[4-(Cyclopropylamino)piperidin-1-yl]ethan-1-one
OR4996-1G
APOSOR4996-1GEA
34.8
EUR
APOSOR4996-1G
1-Acetyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
1-Acetyl-4-cyclopropylaminopiperidine
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O Molecular Weight: 182,27 g/mol Siedepunkt: 120 °C/0,075mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01941331 CAS-Nummer: 387358-46-5 |