5-(3,4-Dichlorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5-250MG
APOSOR5-250MGEA
58
EUR
APOSOR5-250MG
5-(3,4-Dichlorphenyl)isoxazol
5-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₅Cl₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
138716-63-9 |