2-Amino-3-chloro-5-methylphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500003-250MG
APOSOR500003-250MGEA 104 EUR
APOSOR500003-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylphenol 97%
2-Amino-3-chloro-5-methylphenol
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157,598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28551485
CAS-Nummer: 1780449-40-2