2,4-Dichlor-6-methoxyanilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500006-250MG
APOSOR500006-250MGEA
55.1
EUR
APOSOR500006-250MG
2,4-Dichlor-6-methoxyanilin 95+%
2,4-Dichlor-6-methoxyanilin
Formel:
C₇H₇Cl₂NO Molecular Weight: 192,04 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20693704 CAS-Nummer: 93839-14-6 |