Methyl 4,6-dibromopicolinate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500014-250MG
APOSOR500014-250MGEA
66.7
EUR
APOSOR500014-250MG
Methyl 4,6-dibromopicolinate 95+%
Methyl 4,6-dibromopicolinate
Formel:
C₇H₅Br₂NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14582014 CAS-Nummer: 1206248-47-6 |