2-Bromo-4-methylnicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500018-250MG
APOSOR500018-250MGEA
94.4
EUR
APOSOR500018-250MG
2-Bromo-4-methylnicotinonitrile 95+%
2-Bromo-4-methylnicotinonitrile
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197.032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834634 CAS-Nummer: 65996-02-3 |