7-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500022-250MG
APOSOR500022-250MGEA
56.7
EUR
APOSOR500022-250MG
7-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine 95+%
7-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine
Formel:
C₈H₅BrClN₃ Molecular Weight: 258,502 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11858276 CAS-Nummer: 1107695-08-8 |