7-Chloroquinolin-8-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500023-250MG
APOSOR500023-250MGEA
120
EUR
APOSOR500023-250MG
7-Chloroquinolin-8-ol 97%
7-Chloroquinolin-8-ol
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870758 CAS-Nummer: 876-86-8 |