5-Bromo-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500024-250MG
APOSOR500024-250MGEA
125
EUR
APOSOR500024-250MG
5-Bromo-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95+%
5-Bromo-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₄H₃BrN₂O Molecular Weight: 174,983 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21336623 CAS-Nummer: 50743-01-6 |