7-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500037-250MG
APOSOR500037-250MGEA
444
EUR
APOSOR500037-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD16877232 CAS-Nummer: 1251033-57-4 |