1-Oxa-9-azaspiro[5.5]undecane hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500040-250MG
APOSOR500040-250MGEA 126 EUR
APOSOR500040-250MG
1-Oxa-9-azaspiro[5.5]undecane hydrochloride 95+%
1-Oxa-9-azaspiro[5.5]undecane hydrochloride
Formel: C₉H₁₇NO·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11036126
CAS-Nummer: 71879-41-9