3-tert-Butyl-1-methyl-2-pyrazolin-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(tert-Butyl)-2,4-dihydro-2-methyl-3H-pyrazol-3-one
OR5005-1G
APOSOR5005-1GEA
87
EUR
APOSOR5005-1G
3-tert-Butyl-1-methyl-2-pyrazolin-5-one
3-tert-Butyl-1-methyl-2-pyrazolin-5-one
Formel:
C₈H₁₄N₂O Molecular Weight: 154,21 g/mol Schmelzpunkt: 147…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051761 CAS-Nummer: 87031-30-9 |