2,6-Dimethoxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5007-10G
APOSOR5007-10GEA 51 EUR
APOSOR5007-10G
2,6-Dimethoxybenzonitril 97%
2,6-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001788
CAS-Nummer: 16932-49-3