2-Acetoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyanophenyl acetate
OR5008-25G
APOSOR5008-25GEA
132
EUR
APOSOR5008-25G
2-Acetoxybenzonitril 98%
2-Acetoxybenzonitril
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,16 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017360 CAS-Nummer: 5715-02-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |