4-Hydroxybenzophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Hydroxybenzophenon

OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroxybenzophenon 98%
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 260…262 °C/24mmHg
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR