Piperonylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-benzodioxol, 3,4-(Methylendioxy)benzylalkohol

OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Piperonylalkohol 98%
Piperonylalkohol
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005836
CAS-Nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR