3,4-Dichlorbenzylalkohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (3,4-Dichlorophenyl)methanol

OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 121 EUR
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
3,4-Dichlorbenzylalkohol 97%
3,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 125…130 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004633
CAS-Nummer: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR