2-Methoxybenzylamin 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Aminomethyl)anisol, o-Anisylamin

OR5027-1G
APOSOR5027-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5027-1G
2-Methoxybenzylamin 98+%
2-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 228…229 °C
Dichte: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008110
CAS-Nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR