4-Methoxybenzylamin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5028-100G OR5028-25G OR5028-500G
APOSOR5028-100GEA 0 EUR
APOSOR5028-100G APOSOR5028-25G APOSOR5028-500G
4-Methoxybenzylamin 97%
4-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 64…66 °C
Dichte: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008122
CAS-Nummer: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR