α-Brom-2-chlortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlorbenzylbromid
OR5033-100G
OR5033-25G
OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA
114
EUR
APOSOR5033-100G
APOSOR5033-25G
APOSOR5033-5G
α-Brom-2-chlortoluol 97%
α-Brom-2-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205.48 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C/10mmHg Dichte: 1.583 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000566 CAS-Nummer: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...