4-Chlormethyl-o-xylol 70%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5034-100G OR5034-10G OR5034-25G
APOSOR5034-100GEA 237 EUR
APOSOR5034-100G APOSOR5034-10G APOSOR5034-25G
4-Chlormethyl-o-xylol 70%
4-Chlormethyl-o-xylol
Formel: C₉H₁₁Cl
Siedepunkt: 117 °C/24mmHg
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000910
CAS-Nummer: 102-46-5
EINECS: 203-032-5
UN: 3265
ADR: 8,II