4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Brommethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Brommethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Brommethyl)benzolsulfochlorid

OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 71.2 EUR
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156129
CAS-Nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR