Pyridin-2-carbaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5051-500G
APOSOR5051-500GEA 406 EUR
APOSOR5051-500G
Pyridin-2-carbaldehyd 99%
Pyridin-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₅NO
Siedepunkt: 179 - 181 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,126
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006290
CAS-Nummer: 1121-60-4
UN: 2810
ADR: 6.1,II