5-Methylthiophen-2-carbaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 62.8 EUR
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd 97%
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 114…116 °C/19mmHg
Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005434
CAS-Nummer: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR