2,6-Pyridindicarbonsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Dipicolinsäure, DPA

OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 33.5 EUR
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
2,6-Pyridindicarbonsäure 98%
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Schmelzpunkt: 238…239 °C
Flammpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR