[(2S)-5-Oxo-2-pyrrolidinyl]acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR50627-1G
APOSOR50627-1GEA
536
EUR
APOSOR50627-1G
[(2S)-5-Oxo-2-pyrrolidinyl]acetic acid 95%
[(2S)-5-Oxo-2-pyrrolidinyl]acetic acid
Formel:
C₆H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19690753 CAS-Nummer: 61884-75-1 |