2-Ethoxynicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5067-5G
APOSOR5067-5GEA
68.3
EUR
APOSOR5067-5G
2-Ethoxynicotinsäure 98%
2-Ethoxynicotinsäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.16 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128788 CAS-Nummer: 35969-54-1 |