2-Hydroxynicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinsäure, 2-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
OR5073-1G
APOSOR5073-1GEA
14.7
EUR
APOSOR5073-1G
2-Hydroxynicotinsäure 98%
2-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139,11 g/mol Schmelzpunkt: 258…261 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010100 CAS-Nummer: 609-71-2 EINECS: 210-198-2 |