2-Chlornicotinsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure

OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
2-Chlornicotinsäure 98%
2-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 176…178 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006236
CAS-Nummer: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR