3-Brom-5-methylanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-5-methoxytoluene, 1-Bromo-3-methoxy-5-methylbenzene
OR50833-25G
APOSOR50833-25GEA
63.8
EUR
APOSOR50833-25G
3-Brom-5-methylanisol 97%
3-Brom-5-methylanisol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,0600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061916 CAS-Nummer: 29578-83-4 |