3-Methylpiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5090-500G
APOSOR5090-500GEA 205 EUR
APOSOR5090-500G
3-Methylpiperidin 97%
3-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molecular Weight: 99,18 g/mol
Siedepunkt: 125…156 °C
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0,845 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005994
CAS-Nummer: 626-56-2
EINECS: 210-953-6
UN: 1993
ADR: 3,II