1,3-Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)thione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dihydro-2-thioxo-1,3-oxazolo[4,5-b]pyridine, Oxazolo[4,5-b]pyridine-2(3H)-thione
OR5092-5G
APOSOR5092-5GEA
87
EUR
APOSOR5092-5G
1,3-Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)thione 98%
1,3-Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)thione
Formel:
C₆H₄N₂OS Schmelzpunkt: 243…246 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01089040 CAS-Nummer: 53052-06-5 |