2-Ethoxyacetyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR50944-100G
OR50944-25G
OR50944-5G
APOSOR50944-100GEA
0
EUR
APOSOR50944-100G
APOSOR50944-25G
APOSOR50944-5G
2-Ethoxyacetyl chloride 97%
2-Ethoxyacetyl chloride
Formel:
C₄H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11170566 CAS-Nummer: 14077-58-8 UN: 2920 ADR: 8+3,II |