5,5'-Dibrom-2,2'-bipyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR50951-1G
OR50951-5G
APOSOR50951-1GEA
125
EUR
APOSOR50951-1G
APOSOR50951-5G
5,5'-Dibrom-2,2'-bipyridin
5,5'-Dibrom-2,2'-bipyridin
Formel:
C₁₀H₆Br₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657883 CAS-Nummer: 15862-18-7 |