3,4-(Trimethylenedioxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepine-2-carboxylic acid
OR50957-1G
APOSOR50957-1GEA 121 EUR
APOSOR50957-1G
3,4-(Trimethylenedioxy)benzoic acid 95%
3,4-(Trimethylenedioxy)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953183
CAS-Nummer: 33632-74-5