3-Bromoprop-1-en-2-ylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR50994-100MG
APOSOR50994-100MGEA
128
EUR
APOSOR50994-100MG
3-Bromoprop-1-en-2-ylbenzene
3-Bromoprop-1-en-2-ylbenzene
Formel:
C₉H₉Br Molecular Weight: 197,072 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09031921 CAS-Nummer: 3360-54-1 |