3-Amino-1-propanol 99%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 3-Aminopropan-1-ol

OR50998-100G OR50998-500G
APOSOR50998-100GEA 58.4 EUR
APOSOR50998-100G APOSOR50998-500G
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: 11
Flammpunkt: 101
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008223
CAS-Nummer: 156-87-6
UN: 2735
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR