(R)-(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510000-250MG
APOSOR510000-250MGEA
318
EUR
APOSOR510000-250MG
(R)-(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol ≥97%
(R)-(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD26792468 CAS-Nummer: 1620510-51-1 UN: 1760 ADR: 8,III |